Merck
697109
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-2-ピリジンカルボニトリル
96%
別名:
2-シアノ-3-フルオロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3FN2
CAS番号:
分子量:
122.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
crystals
mp
27-32 °C
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
InChI Key
VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F
引火点(℃)
104.4 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
697109-VAR:
697109-1G:4548173292618
697109-5G:4548173292625
697109-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)