Merck
736066
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロピリジン-2-カルボニトリル
97%
別名:
2-シアノ-3,5-ジフルオルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2F2N2
CAS番号:
分子量:
140.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
30-34 °C
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1cnc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
InChI Key
WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F
引火点(℃)
90 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
736066-1G:4548173309613
736066-5G:4548173309620
736066-VAR:
736066-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)