アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
41-44 °C
官能基
phenoxy
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI Key
QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
700878-5G:
700878-BULK:
700878-VAR:
700878-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)