Merck
701734
Sigma-Aldrich
ブロモベンゼン-d5
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
ペンタジューテロブロモベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5Br
CAS番号:
分子量:
162.04
Beilstein:
1866602
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
グレード
reagent grade
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5585 (lit.)
bp
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
密度
1.538 g/mL at 25 °C
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
701734-BULK:
701734-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optical constants, and vibrational assignment of liquid bromobenzene-d5 between 4000 and 400cm-1 at 25? C.
Keefe CD and Donovan LA.
Journal of Molecular Structure, 597(1), 259-268 (2001)
Calixarenes. 5. Dynamic NMR characteristics of p-tert-butylcalix [4]-arene and p-tert-butylcalix [8] arene.
Gutsche CD and Bauer LJ.
Tetrahedron Letters, 22(48), 4763-4766 (1981)