アッセイ
96%
形状
solid
mp
115-119 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-8-7(3-6)4-9-10-8/h1-5H,(H,9,10)
InChI Key
YJKMYHNMBGQQQZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702285-BULK:
702285-1G:
702285-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)