Merck
632414
Sigma-Aldrich
インドール-7-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
7-ホルミルインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
87-91 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-6,10H
InChI Key
XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 抗アンドロゲン剤調製用反応物質
  • 抗血小板剤調製用反応物質
  • 肝臓X受容体(LXR)アゴニスト調製用の反応物質
  • プロスタグランジンE2のEP3受容体アンタゴニスト調製用の反応物質
  • 糖タンパク質パーフォリンインヒビター調製用の反応物質
  • 強力な抗チューブリン剤の調製用反応物質
  • インスリン受容体アクチベーター候補の調製用反応物質
  • ペプチドミメティクスのためのスキャフォールド候補調製用反応物質
  • 5-ヒドロキシトリプタミン1D受容体アンタゴニストの調製用反応物質
  • インドロカルバゾールキナーゼ阻害剤の調製用反応物質
アセチレンジカルボン酸エステルとトリフェニルホスフィンから縮合ピロロキノリンジカルボン酸エステルを効率的に合成する反応に用いられています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632414-BULK:
632414-1G:
632414-VAR:
632414-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 137, 207-207 (2006)