Merck
774464
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
96%
別名:
3-Methylindole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9O
CAS番号:
分子量:
145.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
140-142 °C
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1C=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-10(7)6-12/h2-6,11H,1H3
InChI Key
GHSUORIVDBPKKQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
774464-BULK:
774464-1G:
774464-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)