Merck
703575
Sigma-Aldrich
フェニルマグネシウムブロミド 溶液
greener alternative
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
別名:
Bromomagnesiobenzene, Bromophenylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5MgBr
CAS番号:
分子量:
181.31
Beilstein:
3588849
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
45 % (w/w)
密度
1.161 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries", "Use of Renewable Feedstocks" and "Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention". Click here for more information.
アプリケーション
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
法的情報
Product of Albemarle US Inc
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
703575-800ML:
703575-100ML:
703575-VAR:
703575-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ying Li et al.
Analytica chimica acta, 884, 106-113 (2015-06-16)
A novel molecularly imprinted electrochemical sensor based on Fe3O4 nanobeads immobilized on graphene (Fe3O4-MIP@RGO) has been developed for detecting 17β-estradiol (17β-E2) in water using reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization technique. 17β-E2 can be detected by this electrochemical sensor
関連コンテンツ
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.