Merck
257117
Sigma-Aldrich
フェニルマグネシウムブロミド 溶液
3.0 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5MgBr
CAS番号:
分子量:
181.31
Beilstein:
3588849
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
3.0 M in diethyl ether
密度
1.134 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
メス1/4" NPTねじ型アウトレット(Z122661)を備えた1/4回転ブロンズボールバルブが付いたSure/Pac シリンダー入りでお届けします。このシリンダーを使用する前には、バルブが閉まっていることを確認してから、アウトレットバルブを密閉している炭素鋼プラグを取り外してください。
以下に対応しています:
  • 液化ガス用Aldrich® Sure/Pac ステーション Z566446
  • PTFEシールテープ Z104388 またはZ221880
  • ストレートセプタム-インレットアダプターZ118141、セプタ Z565687 または Z565695付き
。説明については、以下の技術告示を参照してくださいAL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257117-VAR:
257117-BULK:
257117-200ML:4548173125916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ying Li et al.
Analytica chimica acta, 884, 106-113 (2015-06-16)
A novel molecularly imprinted electrochemical sensor based on Fe3O4 nanobeads immobilized on graphene (Fe3O4-MIP@RGO) has been developed for detecting 17β-estradiol (17β-E2) in water using reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization technique. 17β-E2 can be detected by this electrochemical sensor