安全性情報
704288
Sigma-Aldrich
ランタンストロンチウムコバルトフェライト
greener alternative
LSCF 6428
別名:
LCSF, 酸化鉄コバルトストロンチウムランタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
powder
組成
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
4-8 m2/g
粒径
0.7-1.1 μm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
ランタンストロンチウムコバルトフェライト(LSCF 6428)は、動作温度が低い有望なカソード材料です。高いイオン導電性と電子導電性を有し、高い電子触媒活性がみられます。
アプリケーション
LSCF- 6428 は混合イオン性の電子伝導ペロブスカイトです。イオン電導度はYSZよりも低いですが、それでも高い電導度を持っています。 実際に使用中のLSCF-6428カソードをX-線回折と電気化学的測定で調べた結果により、使用中に格子が拡張することが分かっています。 LSCF-6428は、個々のカチオン酸化物が固体反応を起こすことによって調製されます。
LSCF-6428は、固体酸化物電池(SOFC)のカソードとして使用することができます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
704288-BULK:
704288-10G:4548173315034
704288-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lattice expansion of LSCF-6428 cathodes measured by in situ XRD during SOFC operation.
Hardy JS, et al.
Journal of Power Sources, 198, 76-82 (2012)
Ultra-thin nanocrystalline lanthanum strontium cobalt ferrite (La0. 6Sr0. 4Co0. 8Fe0. 2O3- delta) films synthesis by RF-sputtering and temperature-dependent conductivity studies
Lai B, et al.
Journal of Power Sources, 186(1), 115-122 (2009)
Degradation Mechanisms of La?Sr?Co?Fe?O3 SOFC Cathodes
Simner SP, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 9(10), A478-A481 (2006)
Preparation of an asymmetric perovskite-type membrane and its oxygen permeability
Jin W, et al.
Journal of Membrane Science, 185(2), 237-243 (2001)
Electrochemical performance and stability of lanthanum strontium cobalt ferrite oxygen electrode with gadolinia doped ceria barrier layer for reversible solid oxide fuel cell
Fan H, et al.
Journal of Power Sources, 268, 634-639 (2014)
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。 