Merck
637130
Sigma-Aldrich
酸化ニッケル(II)
greener alternative
nanopowder, <50 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
別名:
一酸化ニッケル, 酸化ニッケル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiO
CAS番号:
分子量:
74.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
形状
nanopowder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
green to black
粒径
<50 nm (TEM)
密度
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.51 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI Key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化ニッケル(II)(NiO)は、良好な半導体特性を有する金属酸化物ベースのナノ材料です。ナノサイズの酸化ニッケルは、ナノフラワー、球体、ワイヤ、チューブなどのさまざまな形態を取ることができます。電荷移動および電荷輸送ベースのプロセスを必要とする用途において高い性能を示します。ゾルゲル法、水熱法、溶媒熱法などさまざまな物理的および熱的方法で調製できます。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
アプリケーション
NiOは、リチウムイオン電池、太陽電池、エレクトロクロミックコーティング、半導体フィルム、ガスベースのセンサーなど、さまざまなエネルギー用途およびコーティングベースの用途に使用できます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637130-25G:4548173294865
637130-250G:4548173294858
637130-BULK:
637130-VAR:
637130-100G:4548173294841
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Ultrasmall dispersible crystalline nickel oxide nanoparticles as high-performance catalysts for electrochemical water splitting
Fominykh K, et al.
Advances in Functional Materials, 24(21), 3123-3129 (2014)
Solvothermal synthesis of crystalline nickel oxide nanoparticles
Beach ER, et al.
Materials Chemistry and Physics, 115(1), 371-377 (2009)
Fabrication of NiO nanowall electrodes for high performance lithium ion battery
Varghese B, et al.
Chemistry of Materials, 20(10), 3360-3367 (2008)
PbS-NiO nanocomposite material with enhanced magnetic, photocatalytic and antifungal properties
Suganya M, et al.
Materials Science and Engineering, B, 229(1), 118-125 (2018)
Hierarchical NiO hollow microspheres assembled from nanosheet-stacked nanoparticles and their application in a gas sensor
Zhu G, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(10), 4236-4241 (2012)
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。 
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.