Merck
706582
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-アミノピロリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O2
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.471
密度
1.022 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
InChI Key
CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
706582-VAR:
706582-BULK:
706582-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)