Merck
714623
Sigma-Aldrich
2,3-ジアミノ-5-クロロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6ClN3
CAS番号:
分子量:
143.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
170-175 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1cc(Cl)cnc1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI Key
ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
714623-BULK:
714623-5G:
714623-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)