アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
190-196 °C
SMILES記法
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C(P(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H22P2.C5H5.ClH.Ru/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;1-2-4-5-3-1;;/h1-20H,21H2;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
NFGZGIRSDQBCFT-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
- Anti-Markovnikov水和反応
- 第一級アルコールによるβ-アルキル化
- 末端アルキナールの環化によるシクロアルケンの生成
- メタノールの電気化学的酸化
- 1-アルキンの水和
- アリルアルコールの異性化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
714941-VAR:
714941-250MG:
714941-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)