アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to light brown
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1N=CN=C(C1=N2)C(N(C)C2=O)=O
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3
InChI Key
SLGRAIAQIAUZAQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
K4394-5MG:
K4394-BULK-CR:
K4394-IP:
K4394-BULK:
K4394-VAR:
K4394-25MG:
試験成績書(COA)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.