アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white to off-white
溶解性
5% acetic acid: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N3(C(CCC3)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N4C(CCC4)C(=O)NC(Cc5ccc(cc5)O)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)O)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C2NC(=O)CC2)CC(C)C)Cc1ccc(cc1)O)CCC(=O)O)CC(=O)N)CCCCN
InChI
1S/C78H121N21O20/c1-7-43(6)63(73(115)96-57(76(118)119)37-42(4)5)97-70(112)55(39-45-21-25-47(101)26-22-45)95-72(114)59-18-13-35-99(59)75(117)52(16-11-33-86-78(83)84)90-64(106)48(15-10-32-85-77(81)82)89-71(113)58-17-12-34-98(58)74(116)51(14-8-9-31-79)91-69(111)56(40-60(80)102)94-66(108)50(28-30-62(104)105)88-68(110)54(38-44-19-23-46(100)24-20-44)93-67(109)53(36-41(2)3)92-65(107)49-27-29-61(103)87-49/h19-26,41-43,48-59,63,100-101H,7-18,27-40,79H2,1-6H3,(H2,80,102)(H,87,103)(H,88,110)(H,89,113)(H,90,106)(H,91,111)(H,92,107)(H,93,109)(H,94,108)(H,95,114)(H,96,115)(H,97,112)(H,104,105)(H,118,119)(H4,81,82,85)(H4,83,84,86)
InChI Key
PCJGZPGTCUMMOT-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Modulator of noradrenergic activity
包装
警告
シーケンス
その他情報
Tyler, B.M., et al. 1998. Brain Res. 792, 246.
Tsuda, K., and Masuyuma, Y. 1993. Am. J. Hypertens. 6, 473.
WGK
WGK 3
Jan Code
05-23-1200-MG:
05-23-1200-5MG:
試験成績書(COA)