Merck
717215
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-1-メチルインダゾール
97%
別名:
N-メチル-3-ブロモインダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrN2
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
35-40 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cn1nc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10-11/h2-5H,1H3
InChI Key
NRDWKILCVWZZDP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
717215-BULK:
717215-VAR:
717215-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)