Merck
718343
Sigma-Aldrich
4-オキサゾールカルボン酸
97%
別名:
1,3-オキサゾール-4-カルボン酸, 4-カルボキシオキサゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3NO3
CAS番号:
分子量:
113.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
138-142 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
InChI Key
JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
718343-BULK:
718343-VAR:
718343-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)