アッセイ
97%
形状
solid
mp
182-185 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ncccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
754315-VAR:
754315-1G:
754315-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック