Merck
720631
Sigma-Aldrich
2-(トリメチルシリル)-2,3-ペンタジエン
別名:
1,3-ジメチル-1-(トリメチルシリル)アレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16Si
CAS番号:
分子量:
140.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.444
密度
0.746 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC=C=C(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-6-7-8(2)9(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI Key
JGOGDIIEKVYPFO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • クロリンとの酸化的環化による、クロロおよびアセトキベンゾイドオキサボロール、並びに自己会合性の四量体大環状構造
  • ボロン酸を触媒とした、アリルアルコールまたはエノン誘導体の調製
以下の触媒です。
  • 脂肪族酸によるスルホキシイミンのN-アシル化を介する、アシルスルホキシイミンの調製
  • 直接アミド結合形成
  • アジドによる不飽和カルボン酸の双極子環状付加を介する、置換トリアゾール誘導体の位置選択的調製
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.1 °F
引火点(℃)
-9.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
720631-VAR:
720631-500MG:
720631-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)