Merck
694118
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルアレン
97%
別名:
(1,2-プロパジエニル)シクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14
CAS番号:
分子量:
122.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.483
bp
56-57 °C/15 mmHg
密度
0.839 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
InChI Key
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.0 °F - closed cup
引火点(℃)
37.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
694118-BULK:
694118-VAR:
694118-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)