Merck
736899
Sigma-Aldrich
エチル 2-メチル-2,3-ブタジエノアート
別名:
2-メチル-2,3-ブタジエン酸 エチル エステル, エチル 1-メチルアレン-1-カルボキシラート, エチル 2,3-ブタジエン-2-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O2
CAS番号:
分子量:
126.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.459
密度
0.954 g/mL at 25 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)=C=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h1,5H2,2-3H3
InChI Key
QFTBEYHBIFWGHJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
736899-BULK:
736899-VAR:
736899-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)