Merck
722626
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxylic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO2
CAS番号:
分子量:
173.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
275-280 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722626-BULK:
722626-1G:
722626-VAR:
722626-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)