Merck
CDS007579
Sigma-Aldrich
morpholin-4-yl-acetic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO3
分子量:
145.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
OC(=O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C6H11NO3/c8-6(9)5-7-1-3-10-4-2-7/h1-5H2,(H,8,9)
InChI Key
VIWZVFVJPXTXPA-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Claudia Karnthaler-Benbakka et al.
Chemistry & biodiversity, 16(1), e1800520-e1800520 (2018-12-20)
Since several decades, the prodrug concept has raised considerable interest in cancer research due to its potential to overcome common problems associated with chemotherapy. However, for small-molecule tyrosine kinase inhibitors, which also cause severe side effects, hardly any strategies to