Merck
726109
Sigma-Aldrich
(±)-trans-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸
98%
別名:
trans-1,2,3,6-テトラヒドロフタル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O4
CAS番号:
分子量:
170.16
Beilstein:
3201285
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
98%
形状
powder
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
ILUAAIDVFMVTAU-PHDIDXHHSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
726109-VAR:
726109-BULK:
726109-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kokke, W.C.M.C. and Varkevisser, F.A.
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1536-1539 (1974)