Merck
727431
Sigma-Aldrich
4-アジドアニソール 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
別名:
1-アジド-4-メトキシベンゼン 溶液, 4-メトキシフェニルアジド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3O
CAS番号:
分子量:
149.15
Beilstein:
3609304
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥90.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
liquid
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤2.0% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)9-10-8/h2-5H,1H3
InChI Key
PPKDSHDYUBDVKL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F
引火点(℃)
-30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
727431-VAR:
727431-50ML:4548173958521
727431-10ML:4548173958514
727431-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)