About This Item
化学式:
Cl3CCO15NH2
CAS番号:
分子量:
163.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
crystals
bp
238-240 °C (lit.)
mp
139-141 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)/i6+1
InChI Key
UPQQXPKAYZYUKO-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729019-VAR:
729019-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)