Merck
730408
Sigma-Aldrich
1-Allyl-2-bromobenzene
95%
別名:
2-Allylbromobenzene, 2-Allylphenyl bromide, 2-Bromo-1-allylbenzene, o-Allylbromobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9Br
CAS番号:
分子量:
197.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.559
密度
1.311 g/mL at 25 °C
官能基
allyl
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H9Br/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7H,1,5H2
InChI Key
NTYPQDZCDDLKLV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F
引火点(℃)
93.3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
730408-BULK:
730408-VAR:
730408-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)