Merck
733725
Sigma-Aldrich
3,3'-ジブロモ-2,2'-ビチオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4Br2S2
CAS番号:
分子量:
324.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
powder
mp
97-101 °C
SMILES記法
Brc1ccsc1-c2sccc2Br
InChI
1S/C8H4Br2S2/c9-5-1-3-11-7(5)8-6(10)2-4-12-8/h1-4H
InChI Key
KBRZCEVRNLKHAZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,3′-Dibromo-2,2′-bithiophene can potentially be used in the designing and synthesis of a variety of optoelectronic and electronic devices, which include organic solar cells, thin film transistors, chemical sensors and photovoltaic cells.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
733725-BULK:
733725-VAR:
733725-5G:
733725-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transistor Paint: Environmentally Stable N-alkyldithienopyrrole and Bithiazole-Based Copolymer Thin-Film Transistors Show Reproducible High Mobilities without Annealing
Liu J, et al.
Advances in Functional Materials, 19(21), 3427-3434 (2009)
Beyond efficiency: scalability of molecular donor materials for organic photovoltaics
Po R and Roncali J
Journal of Material Chemistry C, 4(17), 3677-3685 (2016)
Highly crystalline low-bandgap polymer nanowires towards high-performance thick-film organic solar cells exceeding 10% power conversion efficiency
Lee J, et al.
Energy & Environmental Science, 10(1), 247-257 (2017)
Quaterthiophene-Benzobisazole Copolymers for Photovoltaic Cells: Effect of Heteroatom Placement and Substitution on the Optical and Electronic Properties
Bhuwalka A, et al.
Macromolecules, 44(24), 9611-9617 (2011)
資料
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。
すべて表示