Merck
733962
Sigma-Aldrich
2-(ジフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5F2N
CAS番号:
分子量:
129.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
溶解性
1.454 at 20 °C
密度
1.204 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChI Key
KUHSAAHTEMAJTF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.1 °F
引火点(℃)
41.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
733962-BULK:
733962-1G:
733962-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)