Merck
736023
Sigma-Aldrich
3-アミノ-4-ヨードピリジン
97%
別名:
4-ヨード-3-ピリジンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5IN2
CAS番号:
分子量:
220.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
65-70 °C
官能基
iodo
SMILES記法
Nc1cnccc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChI Key
ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736023-VAR:
736023-BULK:
736023-500MG:4548173999524
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)