Merck
736104
Sigma-Aldrich
2-ニトロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2O2
CAS番号:
分子量:
124.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
67-72 °C
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-3-1-2-4-6-5/h1-4H
InChI Key
HLTDBMHJSBSAOM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
736104-VAR:
736104-BULK:
736104-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)