Merck
737143
Sigma-Aldrich
プロゲステロン-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
4-プレグネン-3,20-ジオン-2,3,4-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C18H30O2
CAS番号:
分子量:
317.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
128-132 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i8+1,12+1,15+1
InChI Key
RJKFOVLPORLFTN-TZDZRSEPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
737143-VAR:
737143-1MG:
737143-1MG-PW:
737143-BULK:
737143-5MG:
737143-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Liu et al.
The Journal of international medical research, 46(4), 1414-1427 (2018-02-23)
Objective This study was performed to investigate the effects of age and sex on 10 salivary steroid hormones and analyze the correlations between salivary and plasma hormones. Methods The concentrations of 10 salivary steroid hormones in 1090 Chinese adult volunteers
Maria E Nilsson et al.
Endocrinology, 156(7), 2492-2502 (2015-04-10)
Accurate measurement of sex steroid concentrations in rodent serum is essential to evaluate mouse and rat models for sex steroid-related disorders. The aim of the present study was to develop a sensitive and specific gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) method