Merck
740217
Sigma-Aldrich
25-ヒドロキシビタミンD2 溶液
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
別名:
25-ヒドロキシエルゴカルシフェロール 溶液, 25-ヒドロキシカルシフェロール 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H44O2
分子量:
412.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
InChI Key
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
25-Hydroxyvitamin D(ergocalciferol or 25-hydroxycalciferol) is a metabolite of vitamin D found in the liver. It is one of the most common forms of vitamin D circulating in the body and plays an important role in determining vitamin D deficiency.
アプリケーション
25-Hydroxyvitamin D2 can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of 25-Hydroxyvitamin D2 content in biological fluids via LC-MS/MS.
包装
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
740217-BULK:
740217-1ML-PW:
740217-VAR:
740217-1ML:4548174002872
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determinants of vitamin D deficiency from Sun exposure: a global perspective
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
Development and validation of an LC-MS/MS based method for quantification of 25 hydroxyvitamin D2 and 25 hydroxyvitamin D3 in human serum and plasma
Zhang SW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 961(1), 62-70 (2014)
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior K, et al.
Bone Reports, 8(1), 268-273 (2018)
Maarten W Taal et al.
Kidney international, 86(2), 407-413 (2014-01-17)
Fibroblast growth factor (FGF) 23 is an important regulator of phosphaturia. Its serum level was found to increase before that of parathyroid hormone (PTH) in early chronic kidney disease (CKD) in some but not all previous studies. As vitamin D
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)