Merck
H-074
Supelco
D6-25-ヒドロキシビタミンD3 (26,26,26,27,27,27-D6) 溶液
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H38D6O2
CAS番号:
分子量:
406.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
50 μg/mL in ethanol
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C[C@@H](O)CCC/3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-QFVHMXLQSA-N
詳細
D6-25-ヒドロキシビタミンD3 (26,26,26,27,27,27-D6) エタノール溶液(50μg/mL)の証明済みスパイキング溶液です®。この新しい内部標準は、LC/UVやLC-MS/MSアッセイおよびアイソトープ希釈メソッド用のキャリブレーター調製での使用を含めた、研究および臨床環境における重要な定量アプリケーションに適しています。この溶液フォーマットは安定しており定量的なため、ユーザーは材料の節約、効率の増加、および使いやすさなどの利点を享受できます。Snap-N-Spike®フォーマットは貯蔵安定性があるため、ラボにおける大変な秤量操作を排除できて、既知濃度のアナライトを選択したマトリックスに対して、使用前にスパイクすることが可能です。
アプリケーション
D6-25-ヒドロキシビタミンD3は、ヒト血清中の25-ヒドロキシビタミンD2/D3を液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析で定量する際に、内部標準物質として使用されています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-074-CC:
H-074-1ML:4548173925363
文書ライブラリにアクセスする
Quantitation of serum 25 (OH) D2 and 25 (OH) D3 concentrations by liquid chromatography tandem mass spectrometry in patients with diabetes mellitus
Lin YC, et al.
Journal of food and drug analysis, 27(2), 510-517 (2019)