Merck
H-089
Supelco
1α,25-ジヒドロキシビタミン D3 溶液
5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O3
CAS番号:
分子量:
416.64
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
5 μg/mL in ethanol
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
CC(CCCC(C)(C)O)C1CCC2C(\CCCC12C)=C\C=C3\CC(O)CC(O)C3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-
InChI Key
GMRQFYUYWCNGIN-KWJBEKLWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1α,25-ジヒドロキシビタミンD3は、カルシウムの吸収と沈着においてビタミンD3の生理活性型です。細胞の分化や増殖に幅広い効果を与え、免疫応答や中枢神経系の機能を調節できます。最近の研究によると、1α,25-ジヒドロキシビタミンD3は前立腺癌や大腸癌などいくつかの悪性腫瘍に対して化学予防剤として機能し、また、他の抗癌化合物との相乗効果を示すことが示唆されています。
Certified Spiking Solution®(認定スパイク溶液)は研究および臨床環境における重要かつ定量性を要求される応用に適しています:コントロールの調製と、ビタミンDアッセイで使用するLC/UVおよびLC-MS/MSの較正; システム調節/適合性検証に使用する標準;出力の線形成確認; 内部の機能性試験;OEM用の試薬の調製およびアッセイと装置IQ/OQの開発。安定で定量性が保証された溶液の提供は原料の節約、作業効率の向上、使用の簡便性を含む多大なメリットをユーザーにもたらします。安定に貯蔵できるSnap-N-Spike®形式で提供されますから、実際に検体を使用する直前に濃度が保証された分析物をマトリックに添加ことが可能となり、神経をすり減らす秤量作業を完全に省略することができます。
アプリケーション
1α,25-ジヒドロキシビタミンD3は、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析による体液中の分析対象物の測定のための認定標準物質として使用される場合があります。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-089-CC:
H-089-CHK:
H-089-1ML:4548174004272
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sensitive analysis of 1?, 25-dihydroxyvitamin D3 in biological fluids by liquid chromatography--tandem mass spectrometry
Kissmeyer AM and Sonne K
Journal of Chromatography A, 935(1-2), 93-103 (2001)
Determination of 1, 25-dihydroxyvitamin D2 and 1, 25-dihydroxyvitamin D3 in human serum using liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Fang H, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1027, 19-26 (2016)
Zhican Wang et al.
Analytical biochemistry, 418(1), 126-133 (2011-07-26)
Simultaneous and accurate measurement of circulating vitamin D metabolites is critical to studies of the metabolic regulation of vitamin D and its impact on health and disease. To that end, we have developed a specific liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
R Fraga et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 136, 14-16 (2013-02-12)
The synthesis of 1α,25-dihydroxy-20-epi-vitamin D3 (1) by Pd(0)-catalyzed coupling between the boronate ester (2) and the enol triflate (3) is described. This article is part of a Special Issue entitled 'Vitamin D Workshop'.
Edwin C Y Chow et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 304(9), E977-E989 (2013-03-14)
The vitamin D receptor (VDR) maintains a balance of plasma calcium and 1α,25-dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3], its natural active ligand, by directly regulating the calcium ion channel (TRPV6) and degradation enzyme (CYP24A1), and indirectly regulating the parathyroid hormone (PTH) for feedback
資料
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components