特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
5 μg/mL in ethanol
mp
-143.99 °C
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@H](C)CCC[13C](O)([13CH3])[13CH3])([H])[C@]3(C)CCC\2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i3+1,4+1,26+1
InChI Key
GMRQFYUYWCNGIN-SYUIRNBGSA-N
詳細
アプリケーション
- HIBCH 変異を伴うリー症候群: リー症候群に関連する変異の代謝効果について説明し、3-ヒドロキシブチリルカルニチン異性体に関する情報が含まれています(Wang et al., 2021, frontiersin.org)。
- 白質ジストロフィーにおける非常に効率的なケトン体治療: 治療における L-カルニチンの治療可能性を強調し、特に脂肪酸β酸化障害における L-3-ヒドロキシブチリル CoA の代謝に焦点を当てています(Gautschi et al., 2015, nature.com)。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-107-CHK:
H-107-1ML:4548174013670
H-107-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック