安全性情報
929913
Sigma-Aldrich
24R,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
(3R,6R)-2-(Methyl-d3)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-2,3-heptane-1,1,1-d3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D6H38O3
分子量:
422.67
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥97 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
質量シフト
M+6
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
929913-VAR:
929913-1MG:
929913-1MG-PW:
929913-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)