Merck
740713
Sigma-Aldrich
ポリ(2-エチル-2-オキサゾリン)
average Mn 5,000, PDI ≤1.3
別名:
PEOX ポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
分子量
average Mn 5,000
PDI
≤1.3
WGK
WGK 3
Jan Code
740713-VAR:
740713-5G:
740713-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
オキサゾリンの構造および機能は多様であり、その重合反応は高度に制御可能であることから、次世代のドラッグデリバリーシステムの開発において非常に魅力的なプラットフォームです。
すべて表示
関連コンテンツ
ポリオキサゾリンは 生体適合性、ステルス性、多分散度の低さといった性質を維持したまま、高い安定性を示すことや、高度な機能化が可能な点でPEGより優れたポリマーです。