Merck
773360
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
average Mn 2,000, PDI ≤1.2
別名:
POZ, Poly(2-ethyl-2-oxazoline) hydroxyethyl amine, Polyoxazoline, amino terminated polyoxazoline, aminoPEOx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C5H9NO)nNHC2H4OH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
Tg 34°C
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mn 2,000
PDI
≤1.2
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Amine polyoxazolines can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination. Polyoxazolines are a biocompatible, hydrophilic, amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773360-BULK:
773360-1G:
773360-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.
関連コンテンツ
ポリオキサゾリンは 生体適合性、ステルス性、多分散度の低さといった性質を維持したまま、高い安定性を示すことや、高度な機能化が可能な点でPEGより優れたポリマーです。