アプリケーション
Poly(2-methyl-2-oxazoline) is a hydrophilic polymer that is commonly used in biomedical applications. This is a biocompatible polymer with one chain-end functionalized with an OH group. They are commonly used as an amorphous alternative to PEG′s.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
795283-BULK:
795283-5G:
795283-VAR:
Poly(2-oxazoline)'s POx in Biomedical Applications.
Material Matters, 8 (3), 70-72 null
資料
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
オキサゾリンの構造および機能は多様であり、その重合反応は高度に制御可能であることから、次世代のドラッグデリバリーシステムの開発において非常に魅力的なプラットフォームです。
関連コンテンツ
ポリオキサゾリンは 生体適合性、ステルス性、多分散度の低さといった性質を維持したまま、高い安定性を示すことや、高度な機能化が可能な点でPEGより優れたポリマーです。