Merck
742058
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
150 nm diameter, stabilized suspension in citrate buffer
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
含みます
Proprietary Surfactant as stabilizer
濃度
~3.6E+9 particles/mL
直径
150 nm
PDI
<0.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オリゴヌクレオチドやポリエチレングリコールなどのチオール化リガンドの吸着に適しています。また、高い安定性を有することから、この金ナノ粒子は物理的、光学的用途への利用も可能です。注意:この製品はタンパク質吸着への利用には適していません。タンパク質やその他リガンドの吸着には、「gold nanoparticles stabilized in PBS」製品が最適です。
この材料は極めて高い単分散性(サイズと形状の変動係数:<12%)を示し、表面の反応性が大幅に向上しています。その応用例は、表面増強型ラマン散乱ナノプローブ、センサ/検出、生物学的ターゲティング、プラズモンナノ構造、およびナノスケールパターニングなどがあります。
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
742058-BULK:
742058-25ML-PW:
742058-100ML:
742058-100ML-PW:
742058-VAR:
742058-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
ラテラルフロー免疫測定の感度を大幅に向上させる金ナノシェルのユニークな光学特性に基づく超高輝度レポーター粒子の使用について解説します。
シグマアルドリッチでは、狭い粒径分布で高い球形度をもつ金ナノスフィアや金ナノアーチンなど、多様な形状・表面官能基をもつ金ナノ粒子製品を販売いたしております。
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
すべて表示