Merck
743852
Sigma-Aldrich
COware PTFE discs
for COware, screwable two-chamber glass sytem
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352000
NACRES:
NA.22
フォーム
disc
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
引用
SyTracks CO-Generator – J. Am. Chem. Soc. 2011133, 6061-6071.
Carbonylative Mizoroki-Heck – Org. Lett. 201113, 2444-2447.
Primary Amides – Org. Lett. 201113, 4454-4457.
Protected Acids – Org. Lett. 2012, 14, 284-287.
N-Acylation of Ureas – J. Org. Chem. 201277, 3793-3799.
Carbonylative a-Arylation – Angew. Chem. Int. Ed. 201251, 798-801. VIP
Protected 1,3-Ketoaldehydes – Org. Lett. 201214, 2536-2539.
Alkoxy Carbonylation (ArCl) – J. Org. Chem. 2012, 77, 5357-5363.
Double Carbonylation – J. Org. Chem. 2012, 77, 6155-6165.
[14C]-Carbon Monoxide – J. Label. Compd. Radiopharm 201255, 411-418.
よく一緒に購入される製品
置換部
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
関連コンテンツ
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.