Merck
745952
Sigma-Aldrich
チタン(IV)酸バリウム
nanopowder (cubic), 50 nm (SEM), 99.9% trace metals basis
別名:
チタン酸バリウム, チタニウム バリウム オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaTiO3
CAS番号:
分子量:
233.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
nanopowder (cubic)
粒径
50 nm (SEM)
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChI Key
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このチタン酸バリウム(IV)ナノパウダーは、平均粒子サイズが 50 nm のチタン酸バリウムナノ粒子でできた非常に微細な白色粉末です。合成は、自発双極子のない中心対称の立方多形に結晶化するように制御されています。
アプリケーション
チタン酸バリウムは効率的な無鉛圧電素材であり、ポリマーであるナノ複合体の構成要素として、そして細胞イメージングのプローブとして研究されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
745952-BULK:
745952-VAR:
745952-100G:4548173336015
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Karaki;T.;
Jpn J. App. Phys., Part I, 46(4-7), L97-L98 (2007)
Chia-Lung Hsieh et al.
Optics express, 17(4), 2880-2891 (2009-02-17)
Luminescent markers play a key role in imaging techniques for life science since they provide a contrast mechanism between signal and background. We describe a new type of marker using second harmonic generation (SHG) from noncentrosymmetric BaTiO(3) nanocrystals. These nanoparticles
Kim;P.;
Advanced Materials, 19(7), 1001-1005 (2007)
Elena Aksel et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 10(3), 1935-1954 (2010-01-01)
Piezoelectrics have widespread use in today's sensor and actuator technologies. However, most commercially available piezoelectric materials, e.g., Pb [Zr(x)Ti(1-x)] O(3) (PZT), are comprised of more than 60 weight percent lead (Pb). Due to its harmful effects, there is a strong
Liming Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4224-4228 (2014-04-18)
Tetragonal Barium titanate (BaTiO3) nanotube arrays have been prepared using the template-assisted hydrothermal method combined with an annealing process. The in-situ chemical conversion of TiO2 nanotube array templates ensured that BaTiO3 maintained the morphology of the nanotube architectures. Moreover, X-ray
資料
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
磁歪(じわい)材料は、機械的もしくは熱的エネルギーを電気的・磁気的エネルギーに直接変換することができるため、環境発電材料として期待されています。
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
環境発電およびセンシングにおけるPZTナノワイヤの応用の可能性と、二段階水熱法で作製したナノワイヤの詳細について論じます。