Merck
215805
Sigma-Aldrich
Lead(II) titanate
powder, <5 μm, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbTiO3
CAS番号:
分子量:
303.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
形状
powder
粒径
<5 μm
密度
7.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[PbH2++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Pb.Ti/q;2*-1;+2;
InChI Key
NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215805-BULK:
215805-250G:4548173116945
215805-1KG:
215805-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
強誘電性や圧電性、常誘電性などの物理的特性を示すペロブスカイト型金属酸化物のナノ構造と物性の関係に関する知見を紹介します。
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
磁歪(じわい)材料は、機械的もしくは熱的エネルギーを電気的・磁気的エネルギーに直接変換することができるため、環境発電材料として期待されています。
すべて表示