Merck
746029
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindoline
97%
別名:
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8FN
CAS番号:
分子量:
137.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.556
密度
1.171 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc2c(cc1)NCC2
InChI
1S/C8H8FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
InChI Key
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.1 °F
引火点(℃)
107.25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
746029-1G:
746029-BULK:
746029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)