Merck
74885
Sigma-Aldrich
1-オクタンスルホン酸ナトリウム 一水和物
≥97.0% (T)
別名:
1-オクタンスルホン酸 ナトリウム塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH2SO3Na · H2O
CAS番号:
分子量:
234.29
Beilstein:
3574241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
形状
sheet
mp
≥300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-オクタンスルホン酸ナトリウムは、主にクロマトグラフィー移動相で使用されるイオン対形成剤です。
アプリケーション
  • Hericium erinaceus 抽出物中の生体由来アミン類および一部の生理活性化合物に対する前処理プロセスの影響:この研究では、1-オクタンスルホン酸ナトリウム一水和物などの、クロマトグラフィー分析用の移動相組成について詳述しています(N Makhamrueang et al., 2021)。
  • USP 第 621 章の新しいガイドラインが HPLC 分析に意味するもの:新しい薬局方基準を満たすための、HPLC 移動相調製における 1-オクタンスルホン酸ナトリウムの使用について説明しています(K Gleerup, 2023)。
  • RP-HPLC による Qi-Fang-Xi-Bi-顆粒中のファングキノリンおよびテトランドリンの同時定量:1-オクタンスルホン酸ナトリウムを移動相の一部として使用する RP-HPLC 法が、漢方薬の分析用に開発されました(XG Lu et al., 2015)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74885-50G:
74885-BULK:
74885-INTR:
74885-VAR:
74885-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Strong induction of phytochelatin synthesis by zinc in marine green alga, Dunaliella tertiolecta.
Hirata K, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 92(1), 24-29 (2001)
N M Kovalchuk et al.
Journal of colloid and interface science, 459, 250-256 (2015-08-25)
Mixed solutions of cationic and anionic surfactants show considerable synergism in their wetting behaviour, but their spreading is affected considerably by the phase separation processes. The valuable information about wetting properties of synergetic mixtures can be obtained by using mixtures
Maria Addolorata Saracino et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 104, 122-129 (2014-12-17)
A new microextraction by packed sorbent (MEPS) procedure coupled to a high-performance liquid chromatographic method has been developed for quantitation of catecholamines (i.e. norepinephrine, epinephrine and dopamine) in innovative biological samples, namely dried plasma and urine spots. Analyses were carried