Merck
51833
Supelco
1-ヘプタンスルホン酸ナトリウム 一水和物
≥99.0% (T)
別名:
1-ヘプタンスルホン酸 ナトリウム塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH2SO3Na · H2O
CAS番号:
分子量:
220.26
Beilstein:
3731762
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
solid
分子量
220.26 g/mol
テクニック
ion pair chromatography: suitable
SMILES記法
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
1-ヘプタンスルホン酸ナトリウム一水和物は、イオン対(IP)試薬として、抗結核薬エタンブトール塩酸塩を測定するための、イオン対逆相液体クロマトグラフィー法の開発に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51833-VAR:
51833-BULK:
51833-10G:
51833-5G:
51833-INTR:
51833-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marisa Freitas et al.
Phytochemistry, 110, 91-103 (2015-01-03)
The intensification of agricultural productivity is an important challenge worldwide. However, environmental stressors can provide challenges to this intensification. The progressive occurrence of the cyanotoxins cylindrospermopsin (CYN) and microcystin-LR (MC-LR) as a potential consequence of eutrophication and climate change is
Determination of ethambutol by ion-pair reversed phase liquid chromatography with UV detection.
Analytica Chimica Acta, 456.2, 189-192 (2002)