Merck
749435
Sigma-Aldrich
DL-グルタミン酸-2,4,4-d3
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2-アミノペンタン二酸-2,4,4-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCD2CH2CD(NH2)CO2H
分子量:
150.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
185 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])(CC([2H])(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-UHVFUKFASA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
749435-BULK:
749435-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)