Merck
631973
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-2,3,3,4,4-d5
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCD2CD2CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
152.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
185 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-UXXIZXEISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
631973-BULK:
631973-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)